α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD0428-500GEA
91.3
EUR
TCIAD0428-500G
TCIAD0428-25G
TOCRD0428-0025
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (by GC)
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
Kaava:
C₇H₃Cl₅ Kiehumispiste: 159°C |
MDL numero:
MFCD00018818 CAS-numero: 13014-18-1 EINECS: 235-868-1 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |