Benzamidoxime
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBRF01827DAEA 0 EUR
MAYBRF01827DA MAYBRF01827EA
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Kaava: C₇H₈N₂O
MW: 136,15
MDL numero: MFCD00031485
CAS-numero: 613-92-3
EINECS: 210-361-8