3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD1512-25GEA
323
EUR
TCIAD1512-25G
TCIAD1512-5G
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (by GC)
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Kaava:
C₁₄H₁₅N MW: 197,28 g/mol Kiehumispiste: 200°C Sulamispiste: -12°C |
MDL numero:
MFCD00059315 CAS-numero: 626-13-1 |
Testitulosten erittely
Purity (GC) | min. 98.0 % |