2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B25313.14EA 821 EUR
B25313.14 B25313.06
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Sulamispiste: ∼ 176 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130041
CAS-numero: 50419-58-4