2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A13838.09EA 78.6 EUR
A13838.09 A13838.18 A13838.30
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Kaava: C₁₁H₁₄Cl₂
MW: 217,14 g/mol
Kiehumispiste: 180 °C (20 mmHg)
Sulamispiste: 104…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013681
CAS-numero: 1585-17-7
UN: 3261
ADR: 8,III