2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSB01371.1EA 0 EUR
MAYBSB01371.1 MAYBSB01371EA MAYBSB01371.50
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Kaava: C₁₁H₁₄Cl₂
MW: 217,14 g/mol
MDL numero: MFCD00013681
CAS-numero: 1585-17-7
UN: 3261
ADR: 8,III