Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41338.ADEA 672 EUR
41338.AD 41338.AB
Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Barium isopropoxide
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Kaava: C₆H₁₄BaO₂
MW: 255,501 g/mol
Tiheys: 0,89
Leimahduspiste: 22 °C (72 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050486
CAS-numero: 24363-37-9
UN: 3274
ADR: 3,II