Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
41271.06EA 309 EUR
41271.06 41271.03
Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Barium isopropoxide
Kaava: C₆H₁₄BaO₂
MW: 255,501 g/mol
Sulamispiste: ∼200 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00050486
CAS-numero: 24363-37-9
UN: 3205
ADR: 4.2,III