Strontium isopropoxide ≥96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
14481.14EA 1290 EUR
14481.14 14481.03 14481.06
Strontium isopropoxide ≥96%
Strontium isopropoxide
Kaava: C₆H₁₄O₂Sr
MW: 205,79 g/mol
Sulamispiste: 130 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050487
CAS-numero: 88863-33-6
UN: 3205
ADR: 4.2,III