4,4-Dimethylcyclohexanol
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTBG00026.0010EA 0 EUR
XXXXBTBG00026EA MAYBBTBG00026.0010 CHMPBTBG00026.250 MAYBBTBG00026DA
4,4-Dimethylcyclohexanol
4,4-Dimethylcyclohexanol
Kaava: C₈H₁₆O
MW: 128,2100 g/mol
MDL numero: MFCD00101954
CAS-numero: 932-01-4