Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11655.A1EA 401 EUR
11655.A1 11655.30
Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Reagent Grade
Calcium perchlorate hydrate
Kaava: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015971
CAS-numero: 13477-36-6
EINECS: 236-768-0
UN: 1455
ADR: 5.1,II