Aluminium perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11659.36EA 406 EUR
11659.36 11659.22
Aluminium perchlorate nonahydrate, Reagent Grade
Aluminium perchlorate nonahydrate
Kaava: AlCl₃O₁₂·9H₂O
MW: 487,47 g/mol
Sulamispiste: 82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149130
CAS-numero: 81029-06-3
EINECS: 238-437-6
UN: 1481
ADR: 5.1,II