4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19821.06EA 217 EUR
L19821.06 L19821.03
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Sulamispiste: ∼ 215 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179464
CAS-numero: 175883-62-2