(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35309.03EA 344 EUR
H35309.03 H35309.MD
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Kaava: C₄H₇I
MW: 182,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06410734
CAS-numero: 33574-02-6