2-Piperazinone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24131.03EA 160 EUR
B24131.03 B24131.14 B24131.06
2-Piperazinone ≥97%
2-Piperazinone
Kaava: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Sulamispiste: 129…134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318687
CAS-numero: 5625-67-2