2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
L15407.06EA
183
EUR
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Kaava:
C₁₂H₁₄BrNO MW: 268,16 g/mol Sulamispiste: 120…122 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD01075690 CAS-numero: 216144-18-2 EINECS: 000-000-0 UN: 3261 ADR: 8,III |