3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Varoitus
H33018.MDEA 67.4 EUR
H33018.MD H33018.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kaava: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13185677
CAS-numero: 1214384-89-0