4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55498.03EA 112 EUR
H55498.03 H55498.06
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Kaava: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Sulamispiste: 50…52 °C
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863537
CAS-numero: 127406-56-8