1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27783.03EA 548 EUR
H27783.03 H27783.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester
Kaava: C₁₃H₂₁BN₂O₃
MW: 264,13 g/mol
Sulamispiste: 84…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09037503
CAS-numero: 1072944-26-3