4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L13800.06EA 204 EUR
L13800.06
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone tech. 90%, Technical Grade
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65
Kiehumispiste: 112 °C (0,1 mmHg)
Tiheys: 1,150
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016350
CAS-numero: 69614-95-5