4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L06011.14EA 522 EUR
L06011.14 L06011.06
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Kiehumispiste: 104…105 °C (0,4 mmHg)
Tiheys: 1,15
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00045172
CAS-numero: 37074-39-8