o-Asetyylisalisyylihappo
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Varoitus
PROOBP617EA 456 EUR
PROOBP617
o-Asetyylisalisyylihappo
o-Asetyylisalisyylihappo
Kaava: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Kiehumispiste: 140 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 138…140 °C
Tiheys: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 250 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002430
CAS-numero: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg