Jodiasetamidi
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
RC-150EA 689 EUR
RC-150
Jodiasetamidi
Jodiasetamidi
Kaava: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Kiehumispiste: 266 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 91…94 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008028
CAS-numero: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III