2-Metyyli-3-butyn-2-oli ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM0180-500MLEA 49.5 EUR
TCIAM0180-500ML TCIAM0180-25ML
2-Metyyli-3-butyn-2-oli ≥98.0% (by GC)
2-Metyyli-3-butyn-2-oli
Kaava: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kiehumispiste: 103°C
Sulamispiste: 3 °C
Leimahduspiste: 19°C
MDL numero: MFCD00004467
CAS-numero: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/20/28973520.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %