2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB3845-1GEA
17.6
EUR
TCIAB3845-1G
TCIAB3845-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Kaava:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,99 g/mol Leimahduspiste: 81°C |
MDL numero:
MFCD00070751 CAS-numero: 166281-37-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |