Parasetamoli
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP371EA 456 EUR
PROOBP371
Parasetamoli
Parasetamoli
Kaava: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kiehumispiste: 388 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 168 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002328
CAS-numero: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048