2-Klooribentseenisulfonyylikloridi ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC2630-5GEA 49.5 EUR
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
2-Klooribentseenisulfonyylikloridi ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Klooribentseenisulfonyylikloridi
Kaava: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Kiehumispiste: 146°C
Sulamispiste: 28 °C
Leimahduspiste: 60°C
MDL numero: MFCD00051520
CAS-numero: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/74/28939674.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %