MOPS
Toimittaja: G Bioscienes
RC-073EA 356 EUR
RC-073 RC-072
MOPS
MOPS
Kaava: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Sulamispiste: > 250 °C
Leimahduspiste: 110 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006183
CAS-numero: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 12,06346