Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD4068-5GEA
117
EUR
TCIAD4068-5G
TCIAD4068-1G
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti ≥98.0% (by GC)
Dimetyyli-5-bromi-isoftalaatti
Kaava:
C₁₀H₉BrO₄ MW: 273,08 g/mol Kiehumispiste: 159°C |
MDL numero:
MFCD00078709 CAS-numero: 51760-21-5 EINECS: 257-386-0 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 87.0 to 91.0 deg-C |