6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM0772-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Ethyl-o-toluidine
Kaava: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Sulamispiste: –33 °C
Leimahduspiste: 111°C
MDL numero: MFCD00007752
CAS-numero: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/43/28974243.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %