2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD4174-1GEA
40.7
EUR
TCIAD4174-1G
TCIAD4174-5G
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluoropyridine
Kaava:
C₅H₃F₂N Kiehumispiste: 115°C Sulamispiste: -33°C |
MDL numero:
MFCD04114191 CAS-numero: 84476-99-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |