Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAC2543-5GEA 106 EUR
TCIAC2543-5G TCIAC2543-1G
Cyclopentyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Cyclopentyl isocyanate
Kaava: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Kiehumispiste: 146°C
Leimahduspiste: 36°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02093695
CAS-numero: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/39/28939539.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %