4-Methoxystyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
TCIAM0130-10MLEA 91.3 EUR
TCIAM0130-10ML TCIAM0130-25ML
4-Methoxystyrene ≥98.0% (by GC) stabiloitu
4-Methoxystyrene
Kaava: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kiehumispiste: 98°C
Sulamispiste: 3,3 °C
Leimahduspiste: 76°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008619
CAS-numero: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/31/28973431.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %