Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol (25:24:1) (v/v/v) stabiloitu
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A2279.0500EA 276 EUR
A2279.0500
Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol (25:24:1) (v/v/v) stabiloitu
Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133763
CAS-numero: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II