Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Breakseal ampoule
45842.06EA 586 EUR
45842.06 45842.03
Kalium ≥99.95% (metals basis), solid
Kalium
Kaava: K
MW: 39,1 g/mol
Kiehumispiste: 760 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 63 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133776
CAS-numero: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763