Heptaani, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
8085.9200EA 3739.82 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptaani, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Heptaani
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Kiehumispiste: 97…98 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –90,5 °C
Tiheys: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009544
CAS-numero: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/73/704373.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Boiling Range 94 - 99 °C