Metyyliamiini 40% ∼12 mol/L in water
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM0137-500MLEA 26.4 EUR
TCIAM0137-500ML TCIAM0137-25ML
Metyyliamiini 40% ∼12 mol/L in water
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
MW: 31,06 g/mol
Sulamispiste: -38°C
Leimahduspiste: -10°C
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/38/28973438.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 42.0 w/w%
Ammonia max. 0.1 %
Dimethylamine max. 0.1 %
Trimethylamine max. 0.05 %