3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAC2608-5GEA
186
EUR
TCIAC2608-5G
TCIAC2608-1G
3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Cyano-4-methylpyridine
Kaava:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Kiehumispiste: 111°C |
MDL numero:
MFCD00234272 CAS-numero: 5444-01-9 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |