2,4-Dibromitiofeeni ≥90.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD4146-1GEA 28.6 EUR
TCIAD4146-1G TCIAD4146-5G
2,4-Dibromitiofeeni ≥90.0% (by GC)
2,4-Dibromitiofeeni
Kaava: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Kiehumispiste: 97°C
Sulamispiste: –30 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00043889
CAS-numero: 3140-92-9
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/84/28986084.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %