Mineral oil, white (petroleum), 75 cSt
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
14621.MQEA 99 EUR
14621.MQ 14621.X2
Mineral oil, white (petroleum), 75 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00131611
CAS-numero: 8042-47-5
EINECS: 232-455-7