Tiobentsoyylimerkaptoetikkahappo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT2401-5GEA 77 EUR
TCIAT2401-5G TCIAT2401-25G
Tiobentsoyylimerkaptoetikkahappo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tiobentsoyylimerkaptoetikkahappo
Kaava: C₉H₈O₂S₂
MW: 212,2886 g/mol
MDL numero: MFCD00004927
CAS-numero: 942-91-6
EINECS: 213-393-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/61/28996161.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C