Astia, leveä suuaukko, kierrekorkillinen, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
216-1360EA 267 EUR
216-1360 216-1380 216-1354 216-1352 216-1357 216-1355 216-1356
Astia, leveä suuaukko, kierrekorkillinen, Azlon®
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
Läpikuultava polypropeenia.
  • Voidaan autoklavoida 121 °C:ssa
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Sisuksettomat alumiiniset kierrekorkit
Soveltuvat muun muassa näytteiden, jauheiden ja rehujen säilytykseen.