Erittäin puhtaaseen silikaan perustuvia Purospher® STAR -HPLC-kolonneja on saatavana myös normaalifaasi erotteluun.
Purospher® STAR Si (silika) erottelee normaalifaasi kromatografiassa erittäin tarkasti orgaanisiin liuottimiin liukenevia, alhaisen molekyylipainon yhdisteitä.
Purospher® STAR Si (silika) erottelee normaalifaasi kromatografiassa erittäin tarkasti orgaanisiin liuottimiin liukenevia, alhaisen molekyylipainon yhdisteitä.
Purospher® STAR NH₂ (aminofaasi) on suunniteltu pääasiassa hiilihydraattien analysointiin tyypillisessä liikkuvassa faasissa, joka koostuu asetonitriilistä ja vedestä. Purospher® STAR NH₂:ta -kolonnia voi käyttää myös normaalifaasin retentiotilassa.
Näiden LiChroCART®-patruunoiden kanssa on käytettävä manu-CART®-kolonnipatruunapidikettä (osanro 1.51486.0001). Se soveltuu yhdelle kolonnipatruunalle, jossa voi olla 4-4 mm:n esikolonni.