HPLC-kolonni, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Toimittaja: Merck
Purospher® STAR
1.51453.0001EA 872 EUR
1.51453.0001 1.50270.0001 1.50033.0001 1.50031.0001 1.50032.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50271.0001 1.51916.0001 1.50274.0001 1.51454.0001 1.51917.0001 1.50272.0001
HPLC-kolonni, Purospher® STAR RP-8 endcapped
Kromatografiakolonnit
Purospher® STAR RP-8 endcapped perustuu Purospher® STAR RP-18 endcapped -kolonnin tavoin erittäin puhtaaseen silikaan. Siksi Purospher® STAR RP-8 -kolonnissa piikit ovat erittäin symmetrisiä happamilla, emäksisillä ja jopa kelatoivilla yhdisteillä. Kolonni on erittäin tehokas ja stabiileimmillaan pH-alueella 1,5 jotta 10,5. Purospher® STAR RP-8 endcapped -kolonnit ovat erittäin monikäyttöisiä. Koska materiaali on vähemmän hydrofobinen kuin Purospher® STAR RP-18 endcapped kolonnissa, analyytit eluoituvat yleensä nopeammin C8-faasissa. Purospher® STAR RP-8 endcapped -kolonnin paikkaisomeerien selektiivisyys on entistä parempi ja piikit symmetrisempiä vahvasti emäksisillä ja vähemmän hydrofobisilla yhdisteillä.
  • Entistä parempi paikkaisomeerien selektiivisyys
  • Piikit ovat erittäin symmetriset polaarisilla ja emäksisillä yhdisteillä
LiChroCART®-kolonnipatruunoiden kanssa on käytettävä manu-CART®-kolonnipatruunapidikettä (osanro 1.51486.0001). Se soveltuu yhdelle kolonnipatruunalle, jossa voi olla 4-4 mm:n esikolonni. LiChroCART®-kolonnien (250 × 10 mm) kanssa on käytettävä manu-CART® 10 -pidikettä (osanro 1.51419.0001).
Hibar® RT -kolonneihin on asennettu valmiiksi päätyliittimet. Kun Hibar® RT -kolonnia käytetään esikolonnin kanssa, on suositeltavaa käyttää esikolonnin patruunapidikettä (osanro 1.51487.0001), joka on tarkoitettu 4-4 mm:n LiChroCART®-esikolonnipatruunalle.