Ilmanraikastinsuihke
Toimittaja: Werner & Mertz
TANA713075EA 8.8 EUR
TANA713075
Ilmanraikastinsuihke
Tämä sitruunantuoksuinen ilmanraikastinsuihke poistaa nopeasti ja tehokkaasti epämiellyttävät hajut ja raikastaa ilman pitkäksi aikaa. Soveltuu erityisen hyvin saniteettitiloihin ja pesuhuoneisiin.
  • Helppokäyttöinen ja taloudellinen
  • Voidaan suihkuttaa suoraan pintoihin ja hajunlähteisiin