Hait: Kompetentit solut
Kompetentit solut ovat bakteerisoluja, jotka on käsitelty ottamaan ulkoista DNA:ta paremmin sisäänsä ja liittämään sen osaksi omaa DNA:ta. Kompetentteja soluja valmistetaan kalsiumkloridi ja lämpöshokkikäsittelyllä kiihkeän kasvuvaiheen aikana. Transformaation tehokkuus, geneettisten markkereiden laatu ja pakkauskoko vaihtelevat eri kompetenteilla soluilla ja sopivien kompetenttien solujen valinta riippuu siten menetelmästä.
Kompetentit solut ovat bakteerisoluja, jotka on käsitelty ottamaan ulkoista DNA:ta paremmin sisäänsä ja liittämään sen osaksi omaa DNA:ta. Kompetentteja soluja valmistetaan kalsiumkloridi ja lämpöshokkikäsittelyllä kiihkeän kasvuvaiheen aikana. Transformaation tehokkuus, geneettisten markkereiden laatu ja pakkauskoko vaihtelevat eri kompetenteilla soluilla ja sopivien kompetenttien solujen valinta riippuu siten menetelmästä.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (AGLS230246)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Protein Expression competent cell packs efficiently test multiple strains for expression.
UOM: 1 * 1 kt
Tuoteluettelon nro: (AGLS200134)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Easily induce and express phosphorylated proteins, which can be used to screen expression libraries, to affinity purify or blot proteins that interact...
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: BL21 competent cells are an all-purpose strain for high-level protein expression and easy induction.
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: SURE 2 competent cells are ideal for routine cloning of DNA with secondary structures.
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: High efficiency competent cells in convenient packaging designed to satisfy higher throughput requirements.
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Tackle two common bacterial gene expression hurdles: protein insolubility and codon bias.
Tuoteluettelon nro: (AGLS200154)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: XL1 and XL2-Blue Competent Cells are versatile for routine cloning and allow blue-white colour screening for high efficiency cloning of methylated DNA...
Tuoteluettelon nro: (AGLS200159)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Achieve the highest transformation efficiencies available when cloning large plasmids and ligated DNA.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (AGLS200123)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (AGLS200231)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: SCSI supercompetent and DH5α competent cells are classic E. coli strains engineered for competence.
UOM: 1 * 1 mL
Tuoteluettelon nro: (AGLS200172)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: JM Competent Cells are recombination- and E. coli K12 restriction-proficient.
Tuoteluettelon nro: (AGLS200129)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: XL10-Gold ultracompetent cells transform large plasmids and ligated DNA with highest efficiency.
Tuoteluettelon nro: (AGLS200247)
Toimittaja: AGILENT
Kuvaus: SCS110 competent cells for generating unmethylated DNA improve quality and yield of miniprep DNA.
UOM: 1 * 1 mL
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom