  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
DNA/RNA -puhdistuskitit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/96/18945096.jpg
Nukleiinihapot (DNA, RNA) vaativat yleensä puhdistuksen (DNA isolation, DNA extraction) solulysaatista ennen kuin niitä voidaan analysoida. Tähän käyttöön on kehitetty lukuisia erilaisia DNA-eristyskittejä (RNA eristyskittejä toki myös). DNA:sta ja RNA:sta tulee poistaa entsyymit, puskurit, inhibiittorit ja niitä tarvitaan konsentroida jossakin työvaiheissa. DNA/RNA puhdistuskitit (DNA/RNA cleanup kit) tuottavat korkealaatuista DNA:ta ja RNA:ta (myös miRNA), joka voidaan puhdistaa ja konsentroida jopa pienistä näytemääristä. Mikrosentrifugiputkessa tehtävällä kolonnityyppisellä (spin column) eristyskitillä voidaan tuottaa nukleiinihappoja restriktioentsyymianalyyseihin (restriction enzyme digestion), leimaukseen (labelling), hybridisaatioon, ligaatioon, DNA kloonaukseen (DNA cloning) sekä sekvensointiin (sekä sanger että NGS (new generation sequensing) menetelmiin). VWR:llä on tarjolla kittejä sekä plasmid-DNA:lle, genomic-DNA:lle, kudoksille, että myös kasvi-DNA:lle (plant DNA kit) ja myös kittejä DNA:n eristämiseen agaroosigeelistä (gel extraction kit) . Myös parafiiniblokeista (FFPE DNA) voidaan eristää DNA:ta. RNA kiteistä voidaan mainita total RNA extraction kit, blood RNA kit, PPFE RNA kit sekä micro RNA kit. Nukleiinihappojen eristyskiteissä on olemassa useita pakkauskokoja sekä eri eristysskaaloja kuten mini kit, midi kit, mega kit ja jopa giga kit.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   DNA:n geelipuhdistus on DNA-fragmenttien eristämisessä usein käytetty tekniikka. Useimmissa menetelmissä kaikkea agaroosia ei saada poistettua (mikä v...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Mag-Bind® SeqDTR™ on tarkoitettu sitoutumattomien sekvensointiterminaattorivärien tehokkaaseen ja luotettavaan poistoon. Sekvensointituotteet sek...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Mag-Bind® TotalPure NGS offers an easy-to-use, reliable solution for the purification of both DNA and RNA for next-generation sequencing workflows wit...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Mag-Bind® RXNPure Plus Kit -pakkauksella DNA:n eristäminen PCR- ja entsyymireaktioista käy nopeasti ja luotettavasti. DNA:n saanto on erinomainen. Jär...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® Cycle Pure Kit -pakkaukset on tarkoitettu PCR-reaktioista tai muista entsymaattisista reaktioista peräisin olevan yksi- tai kaksijuosteisen ...
Tuoteluettelon nro: (1B1414-200RXN)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Recombinant M-MLV Reverse Transcriptase purified from E. coli expressing the pol gene of Moloney Murine Leukemia Virus.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® MicroElute DNA Clean-Up Kit is designed to purify DNA fragments from enzymatic reactions (such as labelling reactions) with a small elut...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Ultra-Sep® Gel Extraction Kit is a convenient system for the isolation DNA fragments from agarose gel. By combining the silica particle ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 28
  1  2  3  4  Seuraava