  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Entsyymit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/00/18945200.jpg
Entsyymit ovat biologisia katalyyttejä ja entsyymeillä on laaja biokemiallisten ja kemiallisten reaktioiden katalyysi valikoima ja jopa yli 5000 erilaista entsyymireaktiota tunnetaan biokemiassa. Entsyymejä käytetään sekä tutkimuksessa, tuotekehittelyssä että tuotannossa. Tutkimuksessa entsyymejä käytetään mm. sidosten katkaisussa ns. DNA -katkoskirjo analyysissä (restriction fragment analysis), jossa restriktioentsyymillä katkaistaan DNA tietyistä kohdista, genomisen DNA:n poistamiseen RNA -liuoksista (DNaasi, DNase), proteiinien pilkkomiseen fragmenteiksi ja myös ioninvaihtokromatografiassa (ion exchange chromatography). Entsyymejä käytetään teollisuudessa erikoisesti, kun tarvitaan erittäin spesifistä katalyyttiä ja katalyysi suoritetaan matalissa lämpötiloissa. Tutkimuksessa käytetyimpiä entsyymejä ovat restriktioentsyymit, joita VWR:llä on laaja valikoima katkoskirjo analyysiin (DNA restriction analysis). Restriktioentsyymeitä ovat mm. EcoRI ja Hae III. Muita entsyymejä ovat mm. muokkaavat entsyymit (modifying enzymes), joilla DNA muokataan restriktioanalyysistä käyttökelpoiseen muotoon esimerkiksi kloonausta varten (ligaasit, esim. T4 DNA ligase). Teollisuudessa käytetään useita entsyymejä kuten amylaasi, pepsiini, pankreaasi, sellulaasi ja Proteinase K. Entsyymejä ovat myös erilaiset peroksidaasit, fosfataasit, lipaasit ja dehydrogenaasit. Entsyymi on matalan käyttölämpötilansa takia myös hyvin ympäristöystävällinen katalyytti biotehtaissa ja yleensä biotaloudessa.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"353"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Proteinaasi K (from Tritirachium album)
Tuoteluettelon nro: (1.04114.0002)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM:  1 * 2 ml
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   This enzyme from pineapples is suitable for use in biochemistry.
Tuoteluettelon nro: (1.16216.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Peroxidase (from Horseradish)
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   α-Chymotrypsin (from Bovine Pancreas), 350 U/mg
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Urease is used for biochemical research and analysis.
Tuoteluettelon nro: (1.07192.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Pepsiini, 10 FIP-U/mg
UOM:  1 * 1 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 353
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava 