  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Nukleiinihappojen puhdistuskitit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
Nukleiinihappojen puhdistuskitit pitävät sisällään DNA:n puhdistuskitit, RNA:n puhdistuskitit sekä plasmidien puhdistuskitit erilaisista prokaryootti- tai eukaryoottinäytteistä kuten, viljelmät, kudokset, lehdet tai siemenet. VWR:n valikoimasta löytyy kittejä eri näytekokoja varten 700 µl:sta 10000 ml:n asti. Kittien perustana voi olla ruiskukäyttöiset kolonnit, sentrifugikolonnit tai automaation kanssa hyvin yhteensopivat 96-kuoppalevyllä tulevat magneettipartikkelit (Magnetic beads). Kittien kolme pääluokkaa ovat:
- Genomisen DNA:n puhdistuskitit
- RNA puhdistuskitit
- Plasmidin puhdistuskitit
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"183"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.01193.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Nucleic Acid Purification, Genomisen DNA:n puhdistuskitit, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® SP Plant DNA -pakkaus on tarkoitettu laadukkaaseen, nopeaan ja luotettavaan totaali-DNA:n eristykseen kasvisoluista. Tuotteella vo...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit I provides a simple and rapid method for the isolation of up to 100 µg of total RNA from cultured eukaryotic cells and sof...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® Blood DNA Kit -pakkauksella voi eristää totaali-DNA jopa 250 µl:sta tuoretta tai pakastettua antikoaguloitua kokoverta. E.Z.N.A.® Blood...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I is designed to isolate up to 30 µg of high-quality plasmid DNA from 1 to 5 ml bacterial cultures in 30 minutes o...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E-Z 96® Plant DNA Kit -pakkauksella voi eristää huippulaatuista solun totaali-DNA:ta nopeasti ja luotettavasti monista eri kasvilajeista ja -kudoksist...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Tissue Direct PCR Kit is a buffer system for direct PCR from animal tissue and cultured cells that effectively lyses the tissue and neutralises in...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit II is designed for isolating total cellular RNA from tissues rich fibrous and fatty tissues such as skeletal muscle, heart...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 183
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava