  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Genomisen DNA:n puhdistuskitit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"75"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (1.01193.0001)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   MagPrep® Piihiukkasia 1 * 1 ml
UOM:  1 * 1 ml
Tuoteluettelon nro: (1B1301-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (1B1558-KIT)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (D0714-50)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II on tarkoitettu molekyylipainoltaan suuren genomi-DNA:n puhdistamiseen tuoreesta tai pakastetusta kokoverta, joka on käsi...
UOM:  1 * 50 ml
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit on nopea ja helppo menetelmä genomi-DNA:n eristämiseen pienistä näytetilavuuksista ja -määristä. Sekä PCR-ajojen...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Universal Pathogen Kit allows for the rapid and reliable isolation of high quality host genomic DNA, gram positive and negative bacteria...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E-Z 96® Plant DNA DS Kit is designed for efficient recovery of genomic DNA up to 30 kb in size from fresh, frozen, or dried plant tissue samples r...
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   The E.Z.N.A.® Fungal DNA Kits allow for the rapid and reliable isolation of high quality total cellular DNA from a wide variety of fungal species with...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 75
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Seuraava